Läs mer
Ohaus™ OIML M1 viktsats, 1g-1kg
Handla allt Ohaus Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Klass M1 vikt är lämplig för användning vid justering, provning och kalibrering av kommersiella vågar (klass III) och för kvalitetssäkring i enlighet med DIN EN ISO 9001ff för vågar med färre än 30 000 steg. De används för spårbarhet av OIML klass M2 vikter och lägre. Maximalt tillåtna fel från nominellt värde vid 1 kg är± 50 mg.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kalibreringsvikt |
| Beskrivning | Viktsats, 1kg-1g, OIML M1 |
| Klassificering | OIML M1 Vikter |
| Vikt (metrisk) | 1 g till 1 kg |
| Form | Cylindrisk |
| Tolerans | Uppfyll eller överskrid OIML M1-toleranser |
| För användning med (applikation) | justering, testning och kalibrering av kommersiella vågar (klass III) och klass M2 vikter (och lägre) |
| Inkluderar | M1 Viktsats 1g - 1000g Rostfritt stål/Nickelad mässing i plastfodral |
| Förpackningsmängd | 15 Vikter/Pk. |