Läs mer
Sartorius Viktuppsättning
Produktkod. 17757787 Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 10 kg
1 mg till 1 kg
1 mg till 200 g
Klassificering:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Produktkod. 17757787
Brand: Sartorius YCS0152302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Viktset har mycket korrosionsbeständiga, rattvikter som är mycket polerade och inkluderar ett fodral.
  • Viktuppsättningar från 1 mg till 10 kg
    • E2 viktsatser
      • Upp till 500 mg som trådvikter
      • Material: Specialstål, ej magnetiserbart, densitet 8,0 g/cm 3
    • F1 viktsatser
      • Upp till 500 mg bladvikter
      • Material: Aluminium, densitet 2,7 g/cm 3
      • Bladvikter 1-5, nickelsilver, densitet 8,7 g/cm 3
      • Bladvikter 10 - 500 mg, specialstål, ej magnetiserbart, densitet 8,0 g/cm 3
    • M1 viktsatser
      • Upp till 500 mg bladvikter
      • Material: aluminium, densitet: 2,7 g/cm 3
      • Nysilverbladvikter: 8,7 g/cm 3
      • Bladvikter 10 till 500 mg, galvaniserad mässing
  • Förpackning av vikterna: Upp till 20 g i plastlåda, från 50 g och uppåt i trälåda
  • Från 1 kg och uppåt, medföljer dessutom handskar
  • Servicevikt i en plastväska
  • DAkkS Certifikat ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kalibreringsmassa
Certifikat och efterlevnad DAkkS Certifikat
Vikt (engelska) 4.63 lb.
Klassificering OIML F1
Material Aluminium
Vikt (metrisk) 1 mg till 200 g
Densitet Aluminium: 2,7 g/cm 3 , Nickel Silver: 8,7 g/cm 3 , Stål: 8,0 g/cm 3