Läs mer
Sartorius Viktuppsättning
Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
1 g till 1 kg
1 g till 10 kg
1 mg till 1 kg
1 mg till 200 g
Klassificering:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Beskrivning
- Viktuppsättningar från 1 mg till 10 kg
- E2 viktsatser
- Upp till 500 mg som trådvikter
- Material: Specialstål, ej magnetiserbart, densitet 8,0 g/cm 3
- F1 viktsatser
- Upp till 500 mg bladvikter
- Material: Aluminium, densitet 2,7 g/cm 3
- Bladvikter 1-5, nickelsilver, densitet 8,7 g/cm 3
- Bladvikter 10 - 500 mg, specialstål, ej magnetiserbart, densitet 8,0 g/cm 3
- M1 viktsatser
- Upp till 500 mg bladvikter
- Material: aluminium, densitet: 2,7 g/cm 3
- Nysilverbladvikter: 8,7 g/cm 3
- Bladvikter 10 till 500 mg, galvaniserad mässing
- E2 viktsatser
- Förpackning av vikterna: Upp till 20 g i plastlåda, från 50 g och uppåt i trälåda
- Från 1 kg och uppåt, medföljer dessutom handskar
- Servicevikt i en plastväska
- DAkkS Certifikat ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kalibreringsmassa |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS Certifikat |
| Vikt (engelska) | 4.63 lb. |
| Klassificering | OIML F1 |
| Material | Aluminium |
| Vikt (metrisk) | 1 mg till 200 g |
| Densitet | Aluminium: 2,7 g/cm 3 , Nickel Silver: 8,7 g/cm 3 , Stål: 8,0 g/cm 3 |