Läs mer
Welch™ Kompakta aspirations-/filtreringsvakuumstationer: Adaptrar
Handla allt Welch Ilmvac ProdukterBeskrivning
- Blekbeständig konstruktion för att förlänga livslängden
- Kontinuerlig övervakning av vakuumnivån med rattvakuummätare
- Drivs av WOB-L kolvvakuumpump
Rekommenderas för aspiration av vatten- och bleklösningar och inte för sura, basiska eller organiska ångor och gaser
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Welch Kompakt aspirations-/fitlrationsvakuumstation |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal kanaler | 8 |
| Typ | Adapter, 8-kanalig |