Läs mer
Welch™ Kompakta aspirations-/filtreringsvakuumstationer: Adaptrar
Produktkod. p-4908115 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Typ:
Adapter, 8-kanals
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10412163
Brand: Welch™ 82885203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla upp avfallsvätskor säkert och enkelt. Aspirationssystem förhindrar intag av vätskor som leder till att vakuumpumpen misslyckas.
  • Blekbeständig konstruktion för att förlänga livslängden
  • Kontinuerlig övervakning av vakuumnivån med rattvakuummätare
  • Drivs av WOB-L kolvvakuumpump
Rekommenderas för aspiration av vatten- och bleklösningar och inte för sura, basiska eller organiska ångor och gaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Welch Kompakt Aspiration/Fitlration Vakuumstation
Material Rostfritt stål
Antal kanaler 8
Typ Adapter, 8-kanals