Läs mer
Welch™ Kompakta aspirations-/filtreringsvakuumstationer: Cellkulturaspirationsstation modell 2515-serien
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Flödeshastighet:
28 l/min.
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
1,2L autoklaverbar uppsamlingsmottagare, ett hydrofobt inlinefilter, en automatisk avstängning, vakuumregulator
- Blekbeständig konstruktion för att förlänga livslängden
- Kontinuerlig övervakning av vakuumnivån med rattvakuummätare
- Drivs av WOB-L kolvvakuumpump
- Lätt, kompakt, bärbar, standarddrift
- Rekommenderas inte för organiska, basiska och sura ångor
- 45 ml/s aspirationshastighet av vätska
- 1,8m vakuumslang ingår
- 1,2L PP autoklaverbar mottagarburk med automatiskt flödesstopp
- 2 in-line hydrofoba filter
- Vakuumregulator
- Vrid på vakuummätare
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 93 mbar |
| Hästkraft | 0.13 hp |
| Fraktvikt (engelska) | 14.8 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 6.7 kg |
| Inkluderar | 1,2L autoklaverbar uppsamlingsmottagare, ett hydrofobt inlinefilter, en automatisk avstängning, vakuumregulator |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Elektriska krav | 230 V 50 Hz motor med Schuko och UK strömkablar |
| Mått (L x B x H) | 39,5 x 25,5 x 28 cm (15,5 x 10 x 11 tum) |
| Modell | 2515C-75 |
| Vikt (engelska) | 13.2 lb. |
| Visa mer |