Läs mer
Welch™ Kompakta aspirations-/filtreringsvakuumstationer: pipett, mottagarsats och filter
Produktkod. 10700854 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Click to view available options
Pumptyp:
Ersättande hydrofobt filter
Handhållen pipett
Reservmottagarsats
Tamaño de la unidad:
Paket med 10
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10700854
Marca: Welch™ 11258001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
40,5 oz. (1,2L) autoklaverbar uppsamlingsmottagare, ett hydrofobt inlinefilter, en automatisk avstängning, vakuumregulator och mätare
Samla upp avfallsvätskor säkert och enkelt. Aspirationssystem förhindrar intag av vätskor som leder till att vakuumpumpen misslyckas.
  • Blekbeständig konstruktion för att förlänga livslängden
  • Kontinuerlig övervakning av vakuumnivån med rattvakuummätare
  • Drivs av WOB-L kolvvakuumpump
Rekommenderas för aspiration av vatten- och bleklösningar och inte för sura, basiska eller organiska ångor och gaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inkluderar Aspirationsadapter i rostfritt stål 4cm, Gummiadapter för Pasteurpipetter
För användning med Welch Kompakt Aspiration/Fitlration Vakuumstation
Pumptyp Handhållen pipett
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado