Läs mer
Welch™ Kompakta aspirations-/filtreringsvakuumstationer: pipett, mottagarsats och filter
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Click to view available options
Pumptyp:
Ersättande hydrofobt filter
Handhållen pipett
Reservmottagarsats
Tamaño de la unidad:
Paket med 10
Varje
Descripción
Includes
40,5 oz. (1,2L) autoklaverbar uppsamlingsmottagare, ett hydrofobt inlinefilter, en automatisk avstängning, vakuumregulator och mätare
- Blekbeständig konstruktion för att förlänga livslängden
- Kontinuerlig övervakning av vakuumnivån med rattvakuummätare
- Drivs av WOB-L kolvvakuumpump
Rekommenderas för aspiration av vatten- och bleklösningar och inte för sura, basiska eller organiska ångor och gaser
Especificaciones
Especificaciones
| Inkluderar | Aspirationsadapter i rostfritt stål 4cm, Gummiadapter för Pasteurpipetter |
| För användning med | Welch Kompakt Aspiration/Fitlration Vakuumstation |
| Pumptyp | Handhållen pipett |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido