Läs mer
Welch™ DirecTorr™ Guld syntetisk pumpolja
Produktkod. 12819558 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3,78 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12819558 3,78 l Varje
1 options
Produktkod. 12819558 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer U8995G15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3365.00 SEK
    3046.51 SEK / Paket med 1
    Save 318.49 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Designad för utmärkt motstånd vid pumpning av frätande gaser eller ångor
Möjliggör utmärkt vakuumprestanda i både rem- och direktdrivna vakuumpumpar under tuffa förhållanden. Syntetisk basmassa har inga aromatiska föreningar eller svavel. Denna renhet förhindrar lackning, slam och kolansamling vid pumpning av frätande medel.
  • Dubbeldestillerad syntetisk kolväteolja
  • Hög stabilitet i kemiska miljöer med exceptionellt lågt ångtryck
  • Blandbar med konventionella kolväteoljor och kan användas utan att bygga om pumpen
  • Inga tillsatser eller inhibitorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Guld vakuumpumpolja
För användning med (applikation) Olja möjliggör lång livslängd och överlägsen vakuumpumpprestanda i applikationer där frätande gaser och ångor kan förtäras
För användning med (utrustning) Rekommenderas för ChemStar-pumpar, remdrivna eller direktdrivna vakuumpumpar
Kvantitet 1 st
Volym (engelska) 1 gal.
Volym (metrisk) 3,78 l