Läs mer
Welch™ DirecTorr™ Guld syntetisk pumpolja
Produktkod. p-149965 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Volym (metrisk):
3.78 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12819558
Brand: Welch™ U8995G15
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för utmärkt motstånd vid pumpning av frätande gaser eller ångor
Möjliggör utmärkt vakuumprestanda i både rem- och direktdrivna vakuumpumpar under tuffa förhållanden. Syntetisk basmassa har inga aromatiska föreningar eller svavel. Denna renhet förhindrar lackning, slam och kolansamling vid pumpning av frätande medel.
  • Dubbeldestillerad syntetisk kolväteolja
  • Hög stabilitet i kemiska miljöer med exceptionellt lågt ångtryck
  • Blandbar med konventionella kolväteoljor och kan användas utan att bygga om pumpen
  • Inga tillsatser eller inhibitorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Guld vakuumpumpolja
För användning med (applikation) Olja möjliggör lång livslängd och överlägsen vakuumpumpprestanda i applikationer där frätande gaser och ångor kan förtäras
För användning med (utrustning) Rekommenderas för ChemStar-pumpar, remdrivna eller direktdrivna vakuumpumpar
Kvantitet 1 st
Volym (engelska) 1 gal.
Volym (metrisk) 3.78 L