Läs mer
Beskrivelse
För användning i DuoSeal Högvakuumpumpar
För användning i DuoSeal Högvakuumpumpar. En gallon. Speciellt fraktionerad olja har egenskaper som möjliggör högsta prestanda för DuoSeal pumps
- Lågt ångtryck
- Hög viskositet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Vakuumpumpolja |
| För användning med (applikation) | Ger smörjningen som hjälper till att möjliggöra kända DuoSeal™ pumpens hållbarhet och säkerställer högsta vakuumprestanda |
| För användning med (utrustning) | DuoSeal™ Remdrivna pumpar |
| Kvantitet | 1 st |
| Volym (engelska) | 1 gal. |
| Volym (metrisk) | 3,78 l |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?