Innehåller
Inkluderar bekvämt mätavläsningssnitt, tryckjusteringsventil, skyddande separationsburk, Eurokontakt (Schuko)
Vobblande kolvvibrationer ger luftmotstånd vid uppåtgående rörelse vilket expanderar teflontätningen på kolven och ökar dess effektivitet vid vobblingen.
- Oljefri torrpump som drivs av WOB-L kolv
- Insugs-/avgasgänga NPT: 1/4
Modell 2522
- Fri luftförskjutning: CFM (l/min) vid 60Hz: 0,76 (22)
- Sluttryck: 100 torr (133 mbar)
- Maxtryck: 100psig
- Maximalt vakuum i Hg: 26
- Motor: 0,12 hk (93 w)
- För pumpning av ångor av vattenlösningar inklusive buffertar men inte för sura, basiska eller organiska ångor eller gaser
- 50Hz enheter levereras med CE-märkning
Vakuumfiltrering, Vakuumugn, Vakuumkammare/grovbearbetning; Uttorkning ; Aspiration; Automatisering Cellkultur; Handsklåda
Specifikationer
Specifikationer
| Hästkraft | 0.12 hp |
| Fraktvikt (engelska) | 15 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 6.6 kg |
| Inkluderar | Bekväm mätavläsning, tryckjusteringsventil, skyddande separationsburk, Euro (Schuko) plugg |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Modell | 2522 |
| Vikt (engelska) | 11.7 lb. |
| Vikt (metrisk) | 5.3 kg |
| Frekvens | 50 Hz |
| Visa mer |