Läs mer
Welch™ Standard Duty WOB-L™ Kolvvakuumpump: modell 2546
Produktkod. 11708741 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1,6 CFM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11708741 1,6 CFM Varje
1 options
Produktkod. 11708741 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer U2546C02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Inkluderar bekvämt mätavläsningssnitt, tryckjusteringsventil, skyddande separationsburk, Nordamerika och Euro (Schuko) plugg
För icke-kemiska tillämpningar
Vicklande kolvvibrationer ger luftmotstånd vid utvidgning uppåt Teflon tätar på kolven och ökar dess effektivitet för wobble action.
  • Oljefri torr pump drivs av WOB-L kolv
  • Insugs-/avgasgänga NPT: 1/4
Modell 2546
  • Fri luftförskjutning: CFM (L/min) vid 60Hz: 1,6 (45)
  • Sluttryck: 60 torr (80 mbar)
  • Maxtryck: 100psig
  • Maximalt vakuum i Hg: 27,6
  • Motor: 0,25 hk (190w)
  • För pumpning av ångor av vattenlösningar inklusive buffertar men inte för sura, basiska eller organiska ångor eller gaser
  • 50Hz enheter levereras med CE-märkning
Vakuumfiltrering, Vakuumugn, Vakuumkammare/grovbearbetning; Uttorkning ; Strävan; Automatisering Cellkultur; Handsklåda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 27,6 tum Hg
Hästkraft 0.25 hp
Fraktvikt (engelska) 17 lb.
Fraktvikt (metrisk) 7.7 kg
Inkluderar Bekväm mätavläsning, tryckjusteringsventil, skyddande separationsburk, Euro (Schuko) plugg
Certifikat och efterlevnad CE
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Modell 2546
Vikt (engelska) 13.8 lb.
Vikt (metrisk) 6.3 kg
Flödeshastighet 1,6 CFM
För användning med Vakuumfiltrering, vakuumugn, vakuumkammare/grovbearbetning, uttorkning, aspiration, automatisering, cellkultur
Frekvens 50 Hz
Total höjd (engelska) 10 tum
Total höjd (metrisk) 22.9 cm
Total längd (engelska) 8,1 tum
Total längd (metrisk) 25.4 cm
Total bredd (engelska) 8,8 tum
Pumptyp Vakuumpump
Användningsområden Icke kemisk
Maximalt tryck 80 mbar
Spänning 230 V