Läs mer
Welch™ Standard Duty WOB-L™ Kolvvakuumpump: modell 2561
Produktkod. 10095921 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
10095921 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
1 options
Produktkod. 10095921 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer U2561C50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18350.00 SEK
    15716.49 SEK / Paket med 1
    Save 2633.51 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innehåller
Inkluderar bekvämt mätavläsningssnitt, tryckjusteringsventil, skyddande separatorburk
För icke-kemiska tillämpningar
Vicklande kolvvibrationer ger luftmotstånd vid utvidgning uppåt Teflon tätar på kolven och ökar dess effektivitet för wobble action.
  • Oljefri torr pump drivs av WOB-L kolv
  • Insugs-/avgasgänga NPT: 1/4
Modell 2561
  • Fri luftförskjutning: CFM (L/min) vid 60 Hz: 2,1 (60); m 2 /h vid 50 Hz: 3,0 (50)
  • Sluttryck: 5 torr (6,7 mbar)
  • Maximalt vakuum i Hg: 29,8
  • Motor: 0,3 hk (250w)
  • För pumpning av ångor av vattenlösningar inklusive buffertar men inte för sura, basiska eller organiska ångor eller gaser
  • 50Hz enheter levereras med CE-märkning
Vakuumfiltrering, Vakuumugn, Vakuumkammare/grovbearbetning; Uttorkning ; Strävan; Automatisering Cellkultur; Handsklåda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hästkraft 0.3 hp
Fraktvikt (engelska) 21.5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 9.7 kg
Inkluderar Bekväm mätavläsning, tryckjusteringsventil, skyddande separationsburk, Euro (Schuko) plugg
Certifikat och efterlevnad CE
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Modell 2561
Vikt (engelska) 16.5 lb.
Vikt (metrisk) 7.5 kg
Flödeshastighet 1,8 l/min.
Frekvens 50 Hz
Total höjd (engelska) 10,5 tum
Total höjd (metrisk) 26.7 cm
Total längd (engelska) 17,3 tum.
Total längd (metrisk) 43.9 cm
Total bredd (engelska) 6,5 tum.
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck 6,7 mbar
Spänning 230 V
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering, vakuumugn, vakuumkammare/grovbearbetning, uttorkning, aspiration, automatisering, cellkultur