Läs mer
Welch™ WOB-L kolvpump, torr vakuum 2534
Produktkod. 10060322 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europeisk (Schuko)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
10060322 Europeisk (Schuko) Varje
1 options
Produktkod. 10060322 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer U2534C02
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för många vanliga laboratorievakuumapplikationer. Welch™ WOB-L kolvpump, torr vakuum 2534 är pålitlig, lätt att justera och lätt att övervaka.
  • Ekonomisk
  • Oljefri drift för minskat underhåll
  • Hög vattenångtolerans
  • Inloppsvätskefälla
  • Justerbart vakuum/tryck
  • Tillämpningar: Filtrering (1 till 4 trattar), aspiration, uttorkning, SPE, byt ut vattensug, vakuumtorkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 27,2 tum Hg
Inkluderar Vakuum (och tryck) regulator, vakuum (och tryck) mätare, ljuddämpare och vattenlås
Elektriska krav 230 V 50 Hz 1 Ph2.
Mått (L x B x H) 20.6 x 22 x 25.4 cm
Pluggtyp Europeisk (Schuko)
Wattal 93 w
Pumptyp Torr vakuumpump
Luftförskjutning 34 l/min
Användningsområden Filtrering (1 till 4 trattar), aspiration, uttorkning, SPE, byt ut vattensug, vakuumtorkning
Maximalt tryck 100 psig
Spänning 230 V