Läs mer
3M™ Andningsskydd för svetsrök
Product Code. 12322399 Shop All 3M Products
Click to view available options
Med Faceseal:
Ja
No
Unit Size:
Paket med 10
Product Code. 12322399
Brand: 3M™ 7000030030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
3M™ Andningsskydd för svetsrök är designade för bekvämt skydd. Konstruerad enligt FFP2-standarder med en flamsäker, anti-propp yta och Electret™ filter, dessa koppformade filtrerande andningsskydd har en justerbar näsklämma och pannband med en Cool Flow™ ventil för att avlägsna utandningsluft.
  • Product Type: Particulate Filtering Facepiece Respirator
  • Filter Efficiency: FFP2
  • Protection: Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes, Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
  • Clog-Resistant: Yes
  • Shape: Cup
  • Exhalation Valve: Yes (Cool Flow™, Color-Coded Print)
  • Fastenings: Four-Point Adjustable Braided Headband
  • Material: Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon) (Filtration Layer); Cotton, Polyisoprene, Polypropylene (Headstrap); Aluminum (Nose Piece); PVC Foam (Faceseal/Nosefoam); Polypropylene (Valve); Polyisoprene (Valve Diaphragm)
  • Latex-Free: Yes
  • Color: White
  • Weight: 36 g
  • Standards: EN149:2001+A1:2009, CE-Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN149:2001+A1:2009, CE marked
Beskrivning Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
Färg White
Disponibel Single-use
Filtertyp FFP2
Material Polyester
Produkttyp Welding Particulate Respirator
Storlek Standard
Med utandningsventil Yes
Filtereffektivitet FFP2
Filtreringslagermaterial Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon)
Latexfri Yes
Material Huvudband Cotton, Polyisoprene, Polypropylene
Modell 9925
Nosstyckesmaterial Aluminum
Olägenheter Luktlindring Ozone (10x TLV), organic vapors (<TLV)
Kvantitet 10 Pk.
Motståndskraftig mot Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes (Clog Resistant vs. Welding Fumes)
Form Cup
Sterilitet Non-sterile
Med Faceseal No
FDA godkänd kirurgisk mask No