Läs mer
3M™ Andningsskydd för svetsrök
Produktkod. 12362389 Handla allt 3M Produkter
Change view
Med Faceseal:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med Faceseal Förpackningsstorlek
12362389 Ja -
12322399 Nej Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12362389 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000030031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 SEK
    1059.08 SEK / Paket med 10
    Save 875.92 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
3M™ Andningsskydd för svetsrök är designade för bekvämt skydd. Konstruerad enligt FFP2-standarder med en flamsäker, anti-propp yta och Electret™ filter, dessa koppformade filtrerande andningsskydd har en justerbar näsklämma och pannband med en Cool Flow™ ventil för att avlägsna utandningsluft.
  • Produkttyp: Partikelfiltrerande andningsskydd
  • Filtereffektivitet: FFP2
  • Skydd: Dammpartiklar, icke-flyktiga vätskepartiklar, metallångor, ozon (10xWEL), besvärande lukt (< WEL)
  • Täpptålig: Ja
  • Form: Kopp
  • Utandningsventil: Ja (Cool Flow™ , färgkodad utskrift)
  • Fäster: Fyrpunktsjusterbart flätat pannband
  • Material: Elektret (polyester, polypropen, kol) (filtreringsskikt); Bomull, polyisopren, polypropen (huvudband); aluminium (nässtycke); PVC-skum (ansiktstätning/nässkum); polypropen (ventil); Polyisopren (ventilmembran)
  • Latexfri: Ja
  • Färg: Vit
  • Vikt: 36 g
  • Standarder: EN149:2001+A1:2009, CE-märkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN149:2001+A1:2009, CE-märkt
Beskrivning Fyrpunkts justerbart flätat pannband, Cool Flow Utandningsventil med färgkodat tryck
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polyester
Produkttyp Andningsskydd med partikelformigt ozon och OV-lindring
Storlek Standard
Med utandningsventil Ja
Filtereffektivitet FFP2
Filtreringslagermaterial Elektret (polyester, polypropen, kol)
Latexfri Ja
Material Huvudband Bomull, polyisopren, polypropen
Modell 9928
Nosstyckesmaterial Aluminium
Olägenheter Luktlindring Ozon (10xWEL), störande lukter (< WEL)
Kvantitet 10 Pk.
Motståndskraftig mot Dammpartiklar, icke-flyktiga vätskepartiklar, metallångor (täppningsbeständig kontra svetsångor)
Form Kopp
Sterilitet Icke-steril
Med Faceseal Ja
FDA godkänd kirurgisk mask Nej