Läs mer
3M™ Svetsskyddsglasögon
Produktkod. 15770028 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsfärg: Shade 5
Produktkod.
15770028 Linsfärg: Shade 5
1 options
Produktkod. 15770028 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100010431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00 SEK
    2388.41 SEK / Paket med 10
    Save 1491.59 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
3M™ Svetsskyddsglasögon har en modern design som passar med andningsskydd och har en förseglad ram för ytterligare skydd mot fina partiklar och gaser.
  • Förseglad design hjälper till att ge skydd mot vätskor, damm, gaser och ångor
  • Stark polykarbonatlins för slagtålighet
  • Specialbeläggning mot repor och imma för ökad hållbarhet och förbättrad syn
  • Bred nylon bekväm elastisk rem för enkel justerbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, EN 166:2001
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Beskrivning Sluten
Linsfärg Skugga 5
Produkttyp Skyddsglasögon
Linsmaterial Polykarbonat