Läs mer
3M™ Welding Visors
Produktkod. 11791213 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Welding Visor Headtop
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11791213 Welding Visor Headtop Varje
1 options
Produktkod. 11791213 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103957
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Welding Visor Headtop
För användning med (applikation) Molten metal splashes, gas, vapor, and particulates, welding glare, metal fumes, in automotive, welding, and metal fabrication industries
Inkluderar 90 x 110 mm filter holder able to hold fixed shade or auto-darkening filters