Läs mer
DiversifiedBiotech Well Orienters
Produktkod. 30282283
Change view
Produkttyp:
Well Orienter
Well Orienter-klistermärken
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
30282283 Well Orienter
30282291 Well Orienter-klistermärken
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30282283 Leverantör DiversifiedBiotech Leverantörsnummer WELL1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 SEK
    334.79 SEK / Paket med 4
    Save 38.21 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
För enkel pipettering och identifiering med flera mikroplattor
  • För enkel pipettering och identifiering av prover i mikroplattor
  • Ett tunt plastkort som glider under brunnsplattan och ger skarpa, alfanumeriska tecken för att identifiera varje prov i en 96–48 eller 24–brunnsmikroplatta
  • Permanent märk flera mikroplattor med genomskinliga Well Orienter-klistermärken
  • Varje brunn är tydligt markerad med sitt motsvarande radnummer och kolumnbokstav för enkel korsreferens
  • Pappersbaksidan är rispad i mitten vilket gör det enkelt att justera på undersidan av plattan
Spezifikation
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Svart, Klar botten
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Well Orienter
För användning med (utrustning) Brunnsplattor
Material Plast
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Identifiering av prover i mikroplattor
Inkluderar Nåväl, bara orienter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.