Läs mer
DiversifiedBiotech Well Orienters
Descrizione
- För enkel pipettering och identifiering av prover i mikroplattor
- Ett tunt plastkort som glider under brunnsplattan och ger skarpa, alfanumeriska tecken för att identifiera varje prov i en 96–48 eller 24–brunnsmikroplatta
- Permanent märk flera mikroplattor med genomskinliga Well Orienter-klistermärken
- Varje brunn är tydligt markerad med sitt motsvarande radnummer och kolumnbokstav för enkel korsreferens
- Pappersbaksidan är rispad i mitten vilket gör det enkelt att justera på undersidan av plattan
Specifica
Specifica
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart, Klar botten |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Well Orienter |
| För användning med (utrustning) | Brunnsplattor |
| Material | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?