Läs mer
DiversifiedBiotech Brunnsplattor
Beskrivning
- Ett anteckningsblock som motsvarar layouten på en 96-brunnsplatta
- Ett snabbt och enkelt sätt att föra noggranna register över prover i en mikroplatta
- Den självhäftande baksidan gör det möjligt för forskaren att fästa enskilda blad i en anteckningsbok
- Plattan innehåller (50) 5 x 7 ark
- Snabb och enkel anteckning för mikroplattprover
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart, Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Mikroplatta brunnspad |
| För användning med (utrustning) | Brunnsplattor |
| Material | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |