Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till brunnplatta
Beskrivning
Försegla alla mikroplattformat effektivt för att minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill, säkerställ en konsekvent, tillförlitlig försegling med alla mikroplattformat med denna lättanvända, handhållna applikator, och få betydligt snabbare torkningstider än standardmetoder, och ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter med lättanvända 96-prover.
Applikator för tätningstejp
Säkerställ en konsekvent, pålitlig tätning med alla mikroplattor och alla typer av tejp med denna lättanvända, handhållna applikator för Thermo Scientific™ WebSeal Tätningstejper. De är förpackade två per kartong.
Provkoncentratorer
Ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter. Enkel att använda och underhålla, Thermo Scientific™ WebSeal Provkoncentratorer tillåter snabb och enkel lösningsmedelsavdunstning från mikroplattor med 96 brunnar, vilket ger betydligt snabbare torktider än standardmetoder som vakuumugnar eller centrifuger. Dessa förångare erbjuder betydande genomströmningsfördelar för laboratorier som vill påskynda beredningen av mikroplattor. Beroende på dina genomströmningskrav, välj antingen den manuellt manövrerade MiniVap Koncentrator eller den programmerbara, robotklara UltraVap .
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Produktlinje | Webseal |
| Produkttyp | Rörbricka |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | Ej tillämpligt |
| Well Shape | Ej tillämpligt |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnars tallrikar |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.