Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till brunnplatta
Produktkod. 15162799
Change view
Produkttyp:
Applikator för tätningstejp
Automatiserad provkoncentratorer
Deep Well Plate-flaska
Djupbrunnsplattflaska
Fyrkantig brunnsplatta Vial
Fyrkantig brunnsplattampal
MTRS Vial
Manuell koncentratorn
Mattapplikator
Microtiter Plåtflaska
Microtiter Tallrikflaska
Mitthålslock
Plugg
Rörbricka
Volym (metrisk) Fungerar:
100 μl
1000 μl
1000μ l
1100 μl
1100μ L
1500μ L
350μ l
500μ L
700 μl
700μ L
800 μl
Ej tillämpligt
Well Shape:
Avsmalning
Ej tillämpligt
Fyrkantig
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 2
Paket med 500
Paket med 96
Paket med 960
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Volym (metrisk) Fungerar Well Shape unitSize
15162799 Deep Well Plate-flaska 350μ l Avsmalning Paket med 960
15152799 Microtiter Tallrikflaska 100 μl Platt botten (F-brunn) Paket med 960
15122779 Microtiter Plåtflaska 500μ L Avsmalning Paket med 500
15142779 Microtiter Tallrikflaska 700 μl Rund Paket med 100
15132779 Microtiter Plåtflaska 700μ L Avsmalning Paket med 500
15182799 MTRS Vial 800 μl Rund Paket med 960
15182779 Fyrkantig brunnsplattampal 1000 μl Fyrkantig Paket med 960
15172799 Fyrkantig brunnsplatta Vial 1000μ l Rund Paket med 960
15152779 Microtiter Plåtflaska 1100μ L Rund Paket med 500
15162779 Djupbrunnsplattflaska 1100 μl Rund Paket med 500
15172779 Deep Well Plate-flaska 1500μ L Rund Paket med 500
15182719 Mattapplikator Ej tillämpligt Ej tillämpligt Varje
15172719 Applikator för tätningstejp Ej tillämpligt Ej tillämpligt Paket med 2
15142809 Rörbricka Ej tillämpligt Ej tillämpligt Paket med 10
15102809 Plugg Ej tillämpligt Ej tillämpligt Paket med 96
15152809 Manuell koncentratorn Ej tillämpligt Ej tillämpligt Varje
15162809 Automatiserad provkoncentratorer Ej tillämpligt Ej tillämpligt Varje
15192799 Mitthålslock Ej tillämpligt Ej tillämpligt Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 15162799 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180V109
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försegla alla mikroplattformat effektivt för att minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill, säkerställ en konsekvent, tillförlitlig försegling med alla mikroplattformat med denna lättanvända, handhållna applikator, och få betydligt snabbare torkningstider än standardmetoder, och ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter med lättanvända 96-prover.
Applikator för tätningstejp
Säkerställ en konsekvent, pålitlig tätning med alla mikroplattor och alla typer av tejp med denna lättanvända, handhållna applikator för Thermo Scientific™ WebSeal Tätningstejper. De är förpackade två per kartong.
Provkoncentratorer
Ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter. Enkel att använda och underhålla, Thermo Scientific™ WebSeal Provkoncentratorer tillåter snabb och enkel lösningsmedelsavdunstning från mikroplattor med 96 brunnar, vilket ger betydligt snabbare torktider än standardmetoder som vakuumugnar eller centrifuger. Dessa förångare erbjuder betydande genomströmningsfördelar för laboratorier som vill påskynda beredningen av mikroplattor. Beroende på dina genomströmningskrav, välj antingen den manuellt manövrerade MiniVap Koncentrator eller den programmerbara, robotklara UltraVap .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Deep Well Plate-flaska
För användning med (utrustning) 96-brunnars djupbrunnsplattor
Material Glas
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Total volym (metrisk) Tja 350μ L
Well Shape Avsmalning
Plattkompatibilitet 96-brunnars tallrikar
Längd (metrisk) 6.0 mm
Bredd (metrisk) 42.5 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.