Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till brunnplatta
Produktkod. 15172779
Produkttyp:
Applikator för tätningstejp
Automatiserad provkoncentrator
Deep Well Plate-flaska
Djupbrunnsplatta med flaska
Fyrkantig brunnsplatta Vial
Fyrkantig brunnsplatta med flaska
Kontakt
MTRS-flaska
Manuell koncentrator
Mattapplikator
Microtiter Plåtflaska
Mikrotiterplatta med flaska
Mitthålslock
Rörbricka
Volym (metrisk) Fungerar:
100 μl
1000 μl
1000μ l
1100 μl
1100μ L
1500μ L
350μ l
500μ L
700 μl
700μ L
800 μl
Ej tillämpligt
Well Shape:
Avsmalning
Ej tillämpligt
Fyrkantig
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 2
Paket med 500
Paket med 96
Paket med 960
Varje
Produktkod. 15172779
Brand: Thermo Scientific™ 60180V106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försegla alla mikroplattformat effektivt för att minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill, säkerställ en konsekvent, tillförlitlig försegling med alla mikroplattformat med denna lättanvända, handhållna applikator, och få betydligt snabbare torkningstider än standardmetoder, och ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter med lättanvända 96-prover.
Applikator för tätningstejp
Säkerställ en konsekvent, pålitlig tätning med alla mikroplattor och alla typer av tejp med denna lättanvända, handhållna applikator för Thermo Scientific™ WebSeal Tätningstejper. De är förpackade två per kartong.
Provkoncentratorer
Ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter. Enkel att använda och underhålla, Thermo Scientific™ WebSeal Provkoncentratorer tillåter snabb och enkel lösningsmedelsavdunstning från mikroplattor med 96 brunnar, vilket ger betydligt snabbare torktider än standardmetoder som vakuumugnar eller centrifuger. Dessa förångare erbjuder betydande genomströmningsfördelar för laboratorier som vill påskynda beredningen av mikroplattor. Beroende på dina genomströmningskrav, välj antingen den manuellt manövrerade MiniVap Koncentrator eller den programmerbara, robotklara UltraVap .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Deep Well Plate-flaska
För användning med (utrustning) 96-brunnars djupbrunnsplattor
Material Glas
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1500μ L
Total volym (metrisk) Tja 1500μ L
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnars tallrikar
Längd (metrisk) 7.25 mm
Bredd (metrisk) 60.5 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.