Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till brunnplatta
Produktkod. 15182799
Produkttyp:
Applikator för tätningstejp
Automatiserad provkoncentrator
Deep Well Plate-flaska
Djupbrunnsplatta med flaska
Fyrkantig brunnsplatta Vial
Fyrkantig brunnsplatta med flaska
Kontakt
MTRS-flaska
Manuell koncentrator
Mattapplikator
Microtiter Plåtflaska
Mikrotiterplatta med flaska
Mitthålslock
Rörbricka
Volym (metrisk) Fungerar:
100 μl
1000 μl
1000μ l
1100 μl
1100μ L
1500μ L
350μ l
500μ L
700 μl
700μ L
800 μl
Ej tillämpligt
Well Shape:
Avsmalning
Ej tillämpligt
Fyrkantig
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 2
Paket med 500
Paket med 96
Paket med 960
Varje
Produktkod. 15182799
Brand: Thermo Scientific™ 60180V111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Försegla alla mikroplattformat effektivt för att minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill, säkerställ en konsekvent, tillförlitlig försegling med alla mikroplattformat med denna lättanvända, handhållna applikator, och få betydligt snabbare torkningstider än standardmetoder, och ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter med lättanvända 96-prover.
Sealing Tape Applicator
Ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats and all types of tape with this easy to use, handheld applicator for Thermo Scientific™ WebSeal Sealing Tapes. They are packaged two per box.
Sample Concentrators
Remove most chromatography solvents in just minutes. Simple to operate and maintain, Thermo Scientific™ WebSeal Sample Concentrators allow quick, easy solvent evaporation from 96 well microplates, offering significantly quicker dry-down times than standard methods such as vacuum ovens or centrifuges. These evaporators offer significant throughput advantages for laboratories looking to accelerate microplate sample preparation. Depending on your throughput requirements, choose either the manually operated MiniVap Concentrator or the programmable, robot-ready UltraVap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Produktlinje Webseal
Färg Clear
Produkttyp MTRS-flaska
För användning med (utrustning) Micro-Tube-Rack System (MTRS)
Material Glass
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 800 μl
Total volym (metrisk) Tja 800 μL
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-well Plates
Längd (metrisk) 7.6 mm
Bredd (metrisk) 40.0 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.