Läs mer
DiversifiedBiotech Brunnsplattor
Produktkod. 30282340
Change view
Typ:
Brunnsskyltens stativ
Produktkod. Typ
30282340 Brunnsskyltens stativ
1 options
Produktkod. 30282340 Leverantör DiversifiedBiotech Leverantörsnummer WPST1000
Beräknad leverans: 25-01-2027
Visa prover och pipett utan töjning och gummimontering
  • En praktisk hållare för en mikroplatta, lutad i en vinkel på 30° för att bekvämt kunna se prover och pipettera utan ansträngning
  • Varje stativ har en neoprendyna och gummifäste för att förhindra att plattan och stativet glider
  • Visa prover och pipett utan töjning och gummimontering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ Brunnsskyltens stativ
Höjd (metrisk) 7.62 cm
Bredd (metrisk) 15.24 cm