Läs mer
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Haemophilus influenzae b Snabbt latexagglutinationstest
Produktkod. 11444089
Change view
Kvantitet:
30 tester
Förpackningsstorlek:
30 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444089 30 tester 30 tester
1 options
Produktkod. 11444089 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30858801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2375.00 SEK
    2278.54 SEK / 30 tester
    Save 96.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt antigener mot Haemophilus influenzae som finns i mänskliga kroppsvätskor eller blodkulturer genom latexagglutination.
Wellcogen™ H. influenzae b är ett snabbt latextest för användning vid kvalitativ detektion av antigen från Haemophilus influenzae typ b, som finns i kroppsvätskor som en konsekvens av infektion eller i blodkulturer. OBS: Tester som utförs direkt på kliniska prover är avsedda för screeningsändamål och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer. Resultaten måste användas tillsammans med andra data; ex symtom, resultat av andra tester, kliniska intryck mm
Använd detta snabba latextest för kvalitativ detektering av antigen från Haemophilus influenzae typ b, som finns i kroppsvätskor som en följd av infektion, eller i blodkulturer.
Reagenset består av polystyrenlatexpartiklar som har belagts med antikroppar specifika mot H. influenzae typ b-antigen. Dessa latexpartiklar agglutinerar i närvaro av tillräckligt med homologt antigen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Wellcogen Haemophilus influenzae b Test Kit
Detekterbara analyter Influensa B
Provtyp Kroppsvätskor, Blodkultur
Typ Reagens
Kvantitet 30 tester