Läs mer
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Strep B snabbt latexagglutinationstest, Wellcogen Strep B 30 Pk
Produktkod. 11903172
Change view
Kvantitet:
30 tester/kit
Förpackningsstorlek:
30 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11903172 30 tester/kit 30 tester
1 options
Produktkod. 11903172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30858701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.00 SEK
    1777.30 SEK / 30 tester
    Save 932.70 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt antigener mot Streptococcus Group B som finns i human cerebrospinalvätska (CSF), serum, urin eller blodkulturer genom latexagglutination.
Wellcogen™ Strep B är ett snabbt latextest för användning vid kvalitativ detektering av antigen från grupp B-streptokocker, som finns i kroppsvätskor som en konsekvens av infektion1 eller i blodkulturer. OBS: Tester som utförs direkt på kliniska prover är avsedda för screeningsändamål och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer. Resultaten måste användas tillsammans med andra data; ex symtom, resultat av andra tester, kliniska intryck mm.
Använd detta snabba latexagglutinationstest för kvalitativ detektering av antigener från grupp B-streptokocker, som finns i kroppsvätskor som en konsekvens av infektion, eller i blodkulturer. Reagenset består av polystyrenlatexpartiklar som har belagts med antikroppar specifika mot grupp B-antigenet.
Dessa latexpartiklar agglutinerar i närvaro av tillräckligt med homologt antigen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Wellcogen Strep B latexagglutinationstest
CE-märkning Ja
Typ Streptococcus testkit
Organismgrupp Grupp B
Kvantitet 30 tester/kit