Läs mer
Thermo Scientific™ Wellwash™ Diskmaskin för mikroplattor
Produktkod. 11555485 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Wellwash 1x12
Wellwash 1x8
Wellwash Versa 2x12
Wellwash Versa 2x8
Flaskor:
Tvättflaska (2 l), Avfallsflaska (2 l)
Tvättflaska (2 x 2 l), Sköljflaska (1 x 2 l), Avfallsflaska (1 x 4 l)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Flaskor Förpackningsstorlek
11555485 Wellwash Versa 2x8 Tvättflaska (2 x 2 l), Sköljflaska (1 x 2 l), Avfallsflaska (1 x 4 l) Varje
11708016 Wellwash 1x8 Tvättflaska (2 l), Avfallsflaska (2 l) Varje
12000121 Wellwash Versa 2x8 Tvättflaska (2 x 2 l), Sköljflaska (1 x 2 l), Avfallsflaska (1 x 4 l) -
15174725 Wellwash 1x12 Tvättflaska (2 l), Avfallsflaska (2 l) Varje
15184725 Wellwash Versa 2x12 Tvättflaska (2 x 2 l), Sköljflaska (1 x 2 l), Avfallsflaska (1 x 4 l) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11555485 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5165010
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tvätta 96- eller 384-brunnsplattor säkert med Versa Microplate Washer, en lättanvänd mikroplattstrimmeltvätt för rutinmässiga ELISA tillämpningar.
Tvätta 96- eller 384-brunnsplattor säkert med Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, en lättanvänd mikroplattstrimmeltvätt för rutinmässiga ELISA tillämpningar. Designad för hög prestanda och mångsidighet, njut av användarvänligheten och bekvämligheten som erbjuds genom ett grafiskt gränssnitt, lokal språkversion och USB portning.
Förenkla ditt ELISA arbetsflöde genom att använda vår eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) för att se vår kompletta portfölj för alla dina ELISA behov.
Enkel och bekväm att använda
  • Stor färgskärm och knappsats för enkel och bekväm användning
  • Tydlig display visar allt på en skärm
  • Användargränssnittet är logiskt och intuitivt, vilket möjliggör snabb protokollutveckling
  • Lättanvänd programvara kräver minimal utbildning för snabb uppstart
Pålitlig och säker prestanda
  • Flaskor utan tryck är säkra att använda
  • Vätskenivåsensorer finns i både tvätt- och avfallsflaskor
  • Funktionerna för automatisk sköljning och primning garanterar säker prestanda
  • Aerosolskydd förhindrar aerosolisering av smittsamma sjukdomar
  • Plattsensor känner av om platta finns
Optimal rengöringsprestanda
  • Svepläge garanterar en extremt låg restvolym i brunnen, vilket ger tillförlitliga analysresultat
  • Rengöringsprestandan optimeras ytterligare av justerbara parametrar som dispenserings- och aspirationshöjd och aspirationshastighet
Extra mångsidighet
  • En USB port för att överföra protokoll mellan flera tvättare och för att skriva ut rapporter och loggfiler
  • Speciellt utformat 2x8-cellstvätthuvud finns tillgängligt för celltvätt
  • Två 1x8-tvätthuvuden, två tvättflaskor och en sköljflaska, tillval två 1x12 -tvätthuvuden, 1x16-tvätthuvuden och 2x8-celltvätthuvud ger ökad flexibilitet
  • Möjlighet att ansluta till automationssystem
Rekommenderas för:
ELISA-baserade analyser, celltvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet < 5 % @ μ300 l, med n x 8 eller n x 12 tvätthuvud; < 5 % @ μ250 l, med 2 x 8 celltvätthuvud; < 5 % @ μ100 l, med 1 x 16 tvätthuvud
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Anslutningar USB
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 3
Flaskor Tvättflaska (2 x 2 l), Sköljflaska (1 x 2 l), Avfallsflaska (1 x 4 l)
Precision < 3 % (CV) @ μ300 l, med n x 8 eller n x 12 tvätthuvuden
Utmatningsvolym 50 till 400μ l (96); 20 till 120 μl (384)
Tvätta huvuden Upp till två 1 x 8 tvätthuvuden och tillval upp till två 1 x 12 tvätthuvuden och 2 x 8 celltvätthuvud för 96-brunnsplatta; 1 x 16 tvätthuvud för 384-brunnsplatta
Typ av tallrik 96- och 384-brunnsplattor
Restvolym <2 μl
Vikt (metrisk) 9 kg
Tvättvolym 50 till 1000 μl (96); 20 till 300 μl (384)
Sköljvolym 5 till 100 ml
Visa LCD
För användning med (applikation) ELISA-baserade analyser; Celltvätt
Frekvens 50/60 Hz
Modell Wellwash Versa 2x8
Celltvätt Ja
Inkluderar 2x2 l-tvättflaskor, 1x2 l-sköljflaska, 1x4 l-avfallsflaska, två 1x8 tvätthuvuden och aerosolskydd.
Bredd (engelska) 15,2 tum
Bredd (metrisk) 385 mm
Höjd (engelska) 13,6 tum
Höjd (metrisk) 345 mm
Djup (engelska) 9,4 tum
Djup (metriskt) 240 mm
Automationsgränssnitt Ja (USB eller RS-232C)
Vikt (engelska) 20 lb.
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Prime Volym 5 till 100 ml
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.