Beskrivning
Tvätta 96- eller 384-brunnsplattor säkert med Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, en lättanvänd mikroplattstrimmeltvätt för rutinmässiga ELISA tillämpningar. Designad för hög prestanda och mångsidighet, njut av användarvänligheten och bekvämligheten som erbjuds genom ett grafiskt gränssnitt, lokal språkversion och USB portning.
Förenkla ditt ELISA arbetsflöde genom att använda vår eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) för att se vår kompletta portfölj för alla dina ELISA behov.
Enkel och bekväm att använda
- Stor färgskärm och knappsats för enkel och bekväm användning
- Tydlig display visar allt på en skärm
- Användargränssnittet är logiskt och intuitivt, vilket möjliggör snabb protokollutveckling
- Lättanvänd programvara kräver minimal utbildning för snabb uppstart
Pålitlig och säker prestanda
- Flaskor utan tryck är säkra att använda
- Vätskenivåsensorer finns i både tvätt- och avfallsflaskor
- Funktionerna för automatisk sköljning och primning garanterar säker prestanda
- Aerosolskydd förhindrar aerosolisering av smittsamma sjukdomar
- Plattsensor känner av om platta finns
Optimal rengöringsprestanda
- Svepläge garanterar en extremt låg restvolym i brunnen, vilket ger tillförlitliga analysresultat
- Rengöringsprestandan optimeras ytterligare av justerbara parametrar som dispenserings- och aspirationshöjd och aspirationshastighet
Extra mångsidighet
- En USB port för att överföra protokoll mellan flera tvättare och för att skriva ut rapporter och loggfiler
- Speciellt utformat 2x8-cellstvätthuvud finns tillgängligt för celltvätt
- Två 1x8-tvätthuvuden, två tvättflaskor och en sköljflaska, tillval två 1x12 -tvätthuvuden, 1x16-tvätthuvuden och 2x8-celltvätthuvud ger ökad flexibilitet
- Möjlighet att ansluta till automationssystem
Rekommenderas för:
ELISA-baserade analyser, celltvätt
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | < 5 % @ 300 μl |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Anslutningar | USB |
| Kapacitet för tvätt/avfallsflaska | 1 |
| Flaskor | Tvättflaska (2 l), Avfallsflaska (2 l) |
| Precision | < 3 % (CV) @ 300 μl (96-brunnsplatta) |
| Utmatningsvolym | 50 till 400μ l |
| Tvätta huvuden | 1 x 8 |
| Typ av tallrik | 96-brunnsplatta |
| Restvolym | <2 μl |
| Visa mer |
Endast för forskning.