Läs mer
West Nile Virus Envelope Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18701783 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18701783 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18701783 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP241056MFV610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen West Nile Virus Envelope
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Formulering 50 mM Sodium Borate
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at the N terminus of the West Nile virus envelope protein. The immunogen is located within amino acids 350 - 400 of West Nile Virus Envelope Protein. Amino Acid Squence: CPTMGEAHNEKRADPA
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG