Läs mer
PEPperCHIP™ West Nile Virus Proteome Microarray
Beskrivning
- Microarray innehåll: Genom polyprotein av West Nile-virus spjälkade i 13 kedjor: peptid 2k, kapsidprotein C, prM, peptid pr, litet höljeprotein M, höljeprotein E, icke-strukturellt protein 1, icke-strukturellt protein 2A, serinproteassubenhet NS2B, serinproteas NS3, icke-strukturellt protein 4A, icke-strukturellt RNA-riktat protein NS5,
- Peptidlängd/överlappning: 15 aa/ 14 aa
- Antal peptider: 3430 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggning | PEGMA/PMMA |
| Beskrivning | 1 arraykopia per mikroarray |
| Kvantitet | 1 Skjut |
| Bifogningsmetod | Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Färg | Genomskinlig |
| Regulatorisk status | RUO |
| Streckkod | Individuell streckkod för varje mikroarray |
| Material | Mikroskopiskt glas |
| Visa mer |