Läs mer
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kit
Produktkod. 10062623
Change view
Reaktivitet:
Kanin
Mus
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Reaktivitet unitSize
10062623 Mus Varje
10469433 Kanin Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10062623 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer W10132
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De WesternDot 625 Western Blot kit kombinerar de unika egenskaperna hos Qdot 625 nanokristaller med högaffinitet streptavidin-biotin-interaktion för att möjliggöra enkel, mycket känslig detektering av proteiner på western blots.
De WesternDot 625 Western Blot kit kombinerar de unika egenskaperna hos Qdot 625 nanokristaller med högaffinitet streptavidin-biotin-interaktion för att möjliggöra enkel, mycket känslig detektering av proteiner på western blots. De WesternDot kit innehåller optimerade, färdiga att använda eller färdiga att späda reagenser för känslig immunodetektion av proteiner immobiliserade på nitrocellulosa (NC) eller polyvinylidendifluorid (PVDF) membran.
WesternDot 625 Western Blot kit använder extremt ljus Qdot 625 nanokristaller och inkluderar reagenser för känslig avbildning av proteiner som sonderas med primära mus- eller kaninantikroppar.
Funktioner inkluderar:
• Detektionsprestanda och användarvänlighet överträffar befintliga ECL-baserade metoder
• Utnyttja extremt ljusa Qdot 625 streptavidinkonjugat för att möjliggöra direkt avbildning av blottar samtidigt som man undviker behovet av att spendera tid och pengar på att optimera flera exponeringar för film i mörker
• Innehåller reagens som räcker för 20 minigelblottar (7 x 10 cm/blot)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • WesternDot™ Blockeringsbuffert, komponent A
• Tvättbuffert, komponent B
• Biotin-XX Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Komponent C
• Qdot™ 625 Streptavidinkonjugat, komponent D
• WesternDot™ Färgskål, Komponent E Förvaras
vid 4 °C, får inte frysas.
Detekteringsplats In-Blot Detektion
Färg Rött
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne Qdot 625
Etiketttyp Qdot Nanokristaller
Kvantitet 1 kit
Reaktivitet Mus
Provtyp Protein, cellextrakt
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp 625 Goat Anti-Mouse Western Blot Kit
För användning med (utrustning) iBlot, fotografisk Imager