Läs mer
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kit
Beskrivning
De WesternDot 625 Western Blot kit kombinerar de unika egenskaperna hos Qdot 625 nanokristaller med högaffinitet streptavidin-biotin-interaktion för att möjliggöra enkel, mycket känslig detektering av proteiner på western blots. De WesternDot kit innehåller optimerade, färdiga att använda eller färdiga att späda reagenser för känslig immunodetektion av proteiner immobiliserade på nitrocellulosa (NC) eller polyvinylidendifluorid (PVDF) membran.
Funktioner inkluderar:
• Detektionsprestanda och användarvänlighet överträffar befintliga ECL-baserade metoder
• Utnyttja extremt ljusa Qdot 625 streptavidinkonjugat för att möjliggöra direkt avbildning av blottar samtidigt som man undviker behovet av att spendera tid och pengar på att optimera flera exponeringar för film i mörker
• Innehåller reagens som räcker för 20 minigelblottar (7 x 10 cm/blot)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • WesternDot™ Blockeringsbuffert, komponent A • Tvättbuffert, komponent B • Biotin-XX get Anti-kanin IgG (H+L), komponent C • Qdot™ 625 Streptavidinkonjugat, komponent D • WesternDot™ Färgskål, Komponent E Förvaras vid 4 °C, får inte frysas. |
| Detekteringsplats | In-Blot Detektion |
| Färg | Rött |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | Qdot 625 |
| Etiketttyp | Qdot Nanokristaller |
| Kvantitet | 1 kit |
| Reaktivitet | Kanin |
| Provtyp | Protein, cellextrakt |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |