Läs mer
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kit
Produktkod. p-7229247
Reaktivitet:
Kanin
Mus
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10062623
Brand: Invitrogen™ W10132
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De WesternDot 625 Western Blot kit kombinerar de unika egenskaperna hos Qdot 625 nanokristaller med högaffinitet streptavidin-biotin-interaktion för att möjliggöra enkel, mycket känslig detektering av proteiner på western blots.
De WesternDot 625 Western Blot kit kombinerar de unika egenskaperna hos Qdot 625 nanokristaller med högaffinitet streptavidin-biotin-interaktion för att möjliggöra enkel, mycket känslig detektering av proteiner på western blots. De WesternDot kit innehåller optimerade, färdiga att använda eller färdiga att späda reagenser för känslig immunodetektion av proteiner immobiliserade på nitrocellulosa (NC) eller polyvinylidendifluorid (PVDF) membran.
WesternDot 625 Western Blot kit använder extremt ljus Qdot 625 nanokristaller och inkluderar reagenser för känslig avbildning av proteiner som sonderas med primära mus- eller kaninantikroppar.
Funktioner inkluderar:
• Detektionsprestanda och användarvänlighet överträffar befintliga ECL-baserade metoder
• Utnyttja extremt ljusa Qdot 625 streptavidinkonjugat för att möjliggöra direkt avbildning av blottar samtidigt som man undviker behovet av att spendera tid och pengar på att optimera flera exponeringar för film i mörker
• Innehåller reagens som räcker för 20 minigelblottar (7 x 10 cm/blot)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • WesternDot™ Blockeringsbuffert, komponent A
• Tvättbuffert, komponent B
• Biotin-XX Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Komponent C
• Qdot™ 625 Streptavidinkonjugat, komponent D
• WesternDot™ Färgskål, Komponent E Förvaras
vid 4 °C, får inte frysas.
Detekteringsplats In-Blot Detektion
Färg Rött
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) iBlot, fotografisk Imager
Etikett eller färgämne Qdot 625
Produkttyp 625 Goat Anti-Mouse Western Blot Kit
Etiketttyp Qdot Nanokristaller
Produktlinje Molekyl Probes , WesternDot
Kvantitet 1 kit
Reaktivitet Mus
Provtyp Protein, cellextrakt