Läs mer
IBA Lifesciences WET FRED Set
Produktkod. 15583067 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 mL Gravity Flow Columns
5 till 10 mL Gravity Flow Columns
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15583067
Brand: IBA Lifesciences 20911001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WET FRED Set är ett appliceringshjälpmedel för stora volymer lysat eller odlingssupernatanter
  • WET FRED möjliggör applicering av stora cellkultursupernatant- eller lysatvolymer på en gravitationsflödeskolonn på ett enkelt sätt
  • Baserat på sifonprincipen förbinder den gravitationsflödeskolonnen med flaskan som innehåller kultursupernatant, lysat eller buffert som ska appliceras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 mL Gravity Flow Columns
Kvantitet 1 sats
För användning med (applikation) Underlättar proteinrening
Typ Hjälpmedel för rening av protein
Endast för forskning.