Läs mer
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Våtservetter
Beskrivning
- Lösningsmedelsbeständig och tvättbar
- 100 % polypropentyg, blått
- Presenteras på en rulle eller hög
- Robust och luddfri
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Våtservetter |
| Längd (metrisk) | 190 m |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Material | Polypropen |
| Absorptionsförmåga | Hög |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 190 m x 32 cm |
| För användning med (applikation) | För många applikationer |
| Förpackningsmängd | 1 rulle, 54 st/pall |