Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ Hink för rulltorkare
Produktkod. 15391978 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Montering:
Fristående
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
15391978 Fristående Paket med 4
1 options
Produktkod. 15391978 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 SEK
    373.67 SEK / Paket med 4
    Save 1696.33 SEK
    81% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kimtech™ WetTask™ Roll Wiper Dispenser hink idealisk för hektiska industri- och hälsomiljöer.
  • Återfyllbart, lufttätt avtorkningssystem som använder förindränkta trasor för att hjälpa till att kontrollera kostnaderna för lösningsmedel och desinfektionsmedel
  • Förbättrar säkerheten genom att minska spill
  • Idealisk för: att torka och förbereda industri- och hälsoytor med ditt valda lösningsmedel, kemikalier, rengöringsmedel
  • Stor, perforerad rulle för användning i trafikerade områden
  • Kan användas med en rad mobila eller monterade dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispenser hink
Färg Blått
Mått (L x B) 44.5 x 35 cm
Längd (engelska) 17,5 tum
Längd (metrisk) 44.5 cm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 22 cm
Höjd (engelska) 13,8 tum
Höjd (metrisk) 35 cm
Håller Torkar
Material Plast
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Öppna Top