Läs mer
WH-4-023, MedChemExpress
Beskrivning
WH-4-023 is a potent and selective dual Lck/Src inhibitor with IC50 of 2 nM/6 nM for Lck and Src kinase respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WH-4-023 |
| CAS | 837422-57-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H36N6O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dual LCK/SRC inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (43.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC1=C(C)C=CC=C1C)N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=NC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.67 |
| Visa mer |