Läs mer
Cytiva Whatman™ 0,8μ m Porstorlek (ME 27) Blandade cellulosaestermembran, vit/svart rutnät
Produktkod. 11959217
Filtertyp:
Gridded Filter med Pad
Gridded Filter utan Pad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11959217
Brand: Cytiva 10408970
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Whatman™ (ME 27) Membran av blandade cellulosaester, vit/svart rutnät är särskilt effektiva i applikationer som kräver högre flödeshastigheter och större volymfiltrering. Levereras med tydligt definierade rutnät med regelbundna intervaller för att hjälpa till vid mikrobiologisk koloniräkning.
  • Material: Blandad cellulosaester
  • Material (membran): ME 27
  • Porstorlek: 0,8μ m
  • Storlek (metrisk) Rutnät: 3,1 mm
  • Färg: Vit
  • Rutnätsfärg: Svart
  • Autoklaverbar: Ja
  • Sterilitet: Steril
  • Tjocklek (metrisk): 140μ m
  • Diameter (metrisk): 47 mm
  • Flödeshastighet: 2,8 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
  • Gasflödeshastighet: 11,6 sek./100 ml (vidΔ p = 3 mbar)
  • Bubble Point: 1,3 bar
  • För användning med (applikation): Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 1,3 bar
Färg Vitt
Filtertyp Gridded Filter utan Pad
Material MCE
Material (membran) ME 27
Porstorlek 0,8μ m
Sterilitet Sterila
Flödeshastighet 2,8 sek./100 ml/12,5 cm2 ( vidΔ p = 0,9 bar)
För användning med (applikation) Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
Gasflödeshastighet 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
Rutnätsfärg Svart
Kvantitet 100 Pk.
Storlek (metrisk) Rutnät 3.1 mm
Tjocklek (engelska) 0,006 tum.
Tjocklek (metrisk) 140μ m
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose