Läs mer
Cytiva Whatman™ 0,8μ m Porstorlek (ME 27) Blandade cellulosaestermembran, vanligt
Produktkod. 11305024
Diameter (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11305024
Brand: Cytiva 10400906
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membran, Plain är särskilt effektiva i tillämpningar som kräver högre flödeshastigheter och större volymfiltrering inklusive klarning eller sterilisering av vattenlösningar, partikelanalys och avlägsnande, luftövervakning och mikrobiell analys.
  • Material: Blandad cellulosaester
  • Material (membran): ME 27
  • Filtertyp: Vanligt
  • Porstorlek: 0,8μ m
  • Autoklaverbar: Ja
  • Sterilitet: Icke-steril
  • Bubble Point: 1,3 bar
  • Flödeshastighet: 2,8 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
  • Gasflödeshastighet: 11,6 sek./100 ml (vidΔ p = 3 mbar)
  • För användning med (applikation): Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 1,3 bar
Material MCE
Material (membran) ME 27
Porstorlek 0,8μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 2,8 sek./100 ml/12,5 cm⊃ (påΔ p = 0,9 bar)
För användning med (applikation) Filtrering, cytologi, luftövervakning, vattenhaltiga HPLC-prover, biologiska analyser
Gasflödeshastighet 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
Rutnätsfärg Vanlig
Yttyp Vanlig
Diameter (engelska) 0,98 tum
Diameter (metrisk) 25 mm
Visa mer Visa mindre
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1