Läs mer
Cytiva Whatman™ 1,2 μm porstorlek (ME 28) Blandade cellulosaestermembran
Produktkod. 11325034
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11325034
Brand: Cytiva 10400821
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cytiva Whatman 1,2um porstorlek (ME 28) Blandade cellulosaestermembran, diameterfilter: 47 mm, porstorlek: 0,2um
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Porstorlek 1.2μ m
Diameter (metrisk) 100 mm
compliance-icons
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose