Läs mer
Cytiva Whatman™ 1 Chr kromatografipapper
Beskrivning
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker för att säkerställa uppsugningsförmågan och enhetligheten hos kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation.
- Typisk tjocklek: 0,18 mm
- Linjärt flöde: 130 mm/30 min.
- Slät yta
- För allmänna analytiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer. |
| Mått (L x B) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum) |
| Filmtjocklek | 0.18 mm |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | För allmänna analytiska separationer |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | Årskurs 1 Chr |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 18,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 46 cm |
| Visa mer |