Läs mer
Cytiva Whatman™ 1 Chr kromatografipapper
Produktkod. 11390724
Change view
Längd (metrisk):
20 cm
25 cm
57 cm
100 m
Bredd (metrisk):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
11390724 20 cm 20 cm Ark Paket med 100
10387291 100 m 4 cm Rulla Varje
11310734 57 cm 46 cm Ark Paket med 100
11320724 100 m 2 cm Rulla Varje
11388804 100 m 3,8 cm Rulla Varje
11300734 25 cm 25 cm Ark Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11390724 Supplier Cytiva Supplier No. 3001861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 SEK
    635.58 SEK / Paket med 100
    Save 106.42 SEK
    14% Av
View all promotions
I lager
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker för att säkerställa uppsugningsförmågan och enhetligheten hos kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation.
  • Typisk tjocklek: 0,18 mm
  • Linjärt flöde: 130 mm/30 min.
  • Slät yta
  • För allmänna analytiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer.
Mått (L x B) 20 x 20 cm (7,8 x 7,8 tum)
Filmtjocklek 0.18 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För allmänna analytiska separationer
Formatera Ark
Kvalitet Årskurs 1 Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 7,87 tum
Bredd (metrisk) 20 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 20 cm