Läs mer
Cytiva™ Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper
Beskrivning
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation. Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker för att säkerställa uppsugningsförmågan och enhetligheten hos kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation.
- Typisk tjocklek: 0,92 mm
- Typiskt linjärt flöde: 190 mm/30 min.
- Slät yta
- Lämplig för tyngsta belastningar, preparativ papperskromatografi och elektrofores
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 17 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,92 mm högabsorberande papper för preparativ papperskromatografi och elektrofores. |
| Mått (L x B) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum) |
| Filmtjocklek | 0.92 mm |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | För de tyngsta lasterna och ett utmärkt val för preparativ papperskromatografi och elektrofores |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | Årskurs 17 Chr |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 18,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 46 cm |
| Visa mer |