Läs mer
Cytiva Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper
Produktkod. 11398844
Change view
Längd (metrisk):
7 cm
57 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
46 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11398844 7 cm 9 cm Paket med 100
11350734 57 cm 46 cm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398844 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3017820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 SEK
    856.33 SEK / Paket med 100
    Save 30.67 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation. Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker för att säkerställa uppsugningsförmågan och enhetligheten hos kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation.
  • Typisk tjocklek: 0,92 mm
  • Typiskt linjärt flöde: 190 mm/30 min.
  • Slät yta
  • Lämplig för tyngsta belastningar, preparativ papperskromatografi och elektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 17 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,92 mm högabsorberande papper för preparativ papperskromatografi och elektrofores.
Mått (L x B) 7 x 9 cm (2,7 x 3,54 tum)
Filmtjocklek 0.92 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För de tyngsta lasterna och ett utmärkt val för preparativ papperskromatografi och elektrofores
Formatera Ark
Kvalitet Årskurs 17 Chr
Längd (engelska) 2,7 tum
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 3,54 tum
Bredd (metrisk) 9 cm
Flödeshastighet 190 mm/30 min.
Längd (metrisk) 7 cm