Läs mer
Cytiva Whatman™ 1PS engångsfasskiljande papper
Produktkod. 11318854
Diameter (metrisk) Insida:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11318854
Brand: Cytiva 2200240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar ett hydrofobt filter som kan ersätta separationstratt i vissa applikationer. Whatman™ 1PS engångsfasseparerande papper är impregnerat med stabilt silikon för att tillåta lösningsmedelsfaser att passera igenom samtidigt som vattenfasen bibehålls.
Passar organiska lösningsmedelsfaser lättare eller tyngre än vatten men behåller vattenfasen.
  • Hydrofobisk
  • Använd hopvikt i konisk tratt
  • Disponibel
  • Eliminerar behovet av tvättning och torkning av separertrattar, korskontamination
Beställningsinfo
I cirklar med en diameter på 7 till 24 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glasfiber/silikon
För användning med (applikation) Vätskefasseparation
Antal per förpackning 100 förpackning
Typ Separatorpapper
Volym (engelska) 10,14 oz.
Volym (metrisk) 300 mL
Diameter (engelska) Insida 9,44 tum
Diameter (metrisk) Insida 240 mm