Läs mer
Cytiva Whatman™ 1PS engångsfasskiljande papper
Produktkod. 11340664
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida unitSize
11340664 125 mm Paket med 100
11320664 90 mm Paket med 100
11330664 110 mm Paket med 100
11318854 240 mm Paket med 100
11360664 185 mm Paket med 100
10272081 150 mm Paket med 100
11310664 70 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11340664 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2200125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar ett hydrofobt filter som kan ersätta separationstratt i vissa applikationer. Whatman™ 1PS engångsfasseparerande papper är impregnerat med stabilt silikon för att tillåta lösningsmedelsfaser att passera igenom samtidigt som vattenfasen bibehålls.
Passar organiska lösningsmedelsfaser lättare eller tyngre än vatten men behåller vattenfasen.
  • Hydrofobisk
  • Använd hopvikt i konisk tratt
  • Disponibel
  • Eliminerar behovet av tvättning och torkning av separertrattar, korskontamination
Beställningsinfo
I cirklar med en diameter på 7 till 24 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glasfiber/silikon
För användning med (applikation) Vätskefasseparation
Antal per förpackning 100 förpackning
Typ Separatorpapper
Volym (engelska) 1,18 oz.
Volym (metrisk) 35 mL
Diameter (engelska) Insida 4,92 tum.
Diameter (metrisk) Insida 125 mm