Läs mer
Cytiva Whatman™ 1PS engångsfasskiljande papper
Produktkod. p-118031
Diameter (metrisk) Insida:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11320664
Brand: Cytiva 2200090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar ett hydrofobt filter som kan ersätta separationstratt i vissa applikationer. Whatman™ 1PS engångsfasseparerande papper är impregnerat med stabilt silikon för att tillåta lösningsmedelsfaser att passera igenom samtidigt som vattenfasen bibehålls.
Passar organiska lösningsmedelsfaser lättare eller tyngre än vatten men behåller vattenfasen.
  • Hydrofobisk
  • Använd hopvikt i konisk tratt
  • Disponibel
  • Eliminerar behovet av tvättning och torkning av separertrattar, korskontamination
Beställningsinfo
I cirklar med en diameter på 7 till 24 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glasfiber/silikon
För användning med (applikation) Vätskefasseparation
Typ Separatorpapper
Volym (engelska) 0,50 oz.
Volym (metrisk) 15 mL
Diameter (engelska) Insida 3,54 tum
Diameter (metrisk) Insida 90 mm