Läs mer
Cytiva Whatman™ 3 Chr Chromatography Paper
Produktkod. 11330734
Change view
Längd (metrisk):
57 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11330734 57 cm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11330734 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3003917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4610.00 SEK
    4462.00 SEK / Paket med 100
    Save 148.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters utan tillsatser
  • Typisk tjocklek: 0,36 mm
  • Typiskt linjärt flöde: 130 mm/30 min.
  • Allmänna applikationer med medium/tung laddning av lösta ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grade 3 Chr cellulosakromatografiark är ett 0,36 mm papper för allmänna applikationer med medium/tunga lösta ämnen.
Mått (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum)
Filmtjocklek 0.36 mm
För användning med (applikation) För allmänna applikationer med medelstora/tunga laddningar av lösta ämnen, används ofta för separation av oorganiska föreningar och för elektrofores
Formatera Ark
Kvalitet Årskurs 3 Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 18,1 tum
Bredd (metrisk) 46 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 57 cm